di-Ammoniumperoxodisulfat (APS), Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01200.1000
1.01200.5000
1.01200.9025
1.01200.1000EA
652
DKK
1.01200.1000
1.01200.5000
1.01200.9025
di-Ammoniumperoxodisulfat (APS), Supelco®
di-Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel:
(NH₄)₂S₂O₈ Smeltepunkt: 120 °C Massefylde: 1,98 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003390 CAS-nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN nummer: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |