Ammoniumfluorid, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Fluoroammonium
MQ300
1.01164.0250
1.01164.1000
1.01164.9025
1.01164.0250EA
842
DKK
1.01164.0250
1.01164.1000
1.01164.9025
Ammoniumfluorid, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Ammonium fluoride
Formel:
NH₄F Molekylvægt: 37.04 g/mol Smeltepunkt: 160 Massefylde: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011423 CAS-nummer: 12125-01-8 EINECS: 235-185-9 UN nummer: 2505 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00524 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 820 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 37.04 g/mol |
Bulk Density | 250 - 350 kg/m3 |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |