Ammoniumhydrogencarbonat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ammonium bicarbonate
T871.1 T871.2 T871.5
ROTHT871.1EA 223.01 DKK
ROTHT871.1 ROTHT871.2 ROTHT871.5
Ammoniumhydrogencarbonat
Ammonium hydrogen carbonate
Formel: NH₄HCO₃
Molekylvægt: 79.06 g/mol
Smeltepunkt: 35
Massefylde: 1.57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012138
CAS-nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497