Ammoniumhydrogencarbonat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
7094.1 7094.5
ROTH7094.1EA 0 DKK
ROTH7094.1 ROTH7094.5
Ammoniumhydrogencarbonat
Ammonium hydrogen carbonate
Formel: NH₄HCO₃
Smeltepunkt: 35 °C
Massefylde: 1,57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012138
CAS-nummer: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497