Ammoniumchlorid
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
P726.1
P726.2
P726.5
ROTHP726.1EA
182.78
DKK
ROTHP726.1
ROTHP726.2
ROTHP726.5
Ammoniumchlorid
Ammonium chloride
Formel:
NH₄Cl Smeltepunkt: 335 °C Massefylde: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011420 CAS-nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |