Ammoniumchlorid
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
5470.1
5470.2
5470.5
ROTH5470.1EA
0
DKK
ROTH5470.1
ROTH5470.2
ROTH5470.5
Ammoniumchlorid
Ammonium chloride
Formel:
NH₄Cl Smeltepunkt: 335 °C Massefylde: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011420 CAS-nummer: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Merck Index: 13,00510 |