Triphenylarsin til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08653.0025 8.08653.0005
8.08653.0025EA 1270 DKK
8.08653.0025 8.08653.0005
Triphenylarsin til syntese, Sigma-Aldrich®
Triphenylarsine
Formel: C₁₈H₁₅As
Kogepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 58 °C
Massefylde: 1,306 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002994
CAS-nummer: 603-32-7
EINECS: 210-032-9
UN nummer: 3465
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 59 - 61 °C
Molar Mass 306.24 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) (decomposition)
Flash Point 265 °C
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)