Triphenylarsin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L03616.06 L03616.14
L03616.06EA 405 DKK
L03616.06 L03616.14
Triphenylarsin ≥97%
Triphenylarsine
Purity: 97% CAS No.: 603-32-7 Molecular Formula: C18H15As Formula Weight: 306.24 Flash Point: 265°(509°F) Melting Point: 58-62° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 1842037 UN No.: 3465 MDL No.: MFCD00002994
Formel: C₁₈H₁₅As
Kogepunkt: 360 °C
Smeltepunkt: 58…62 °C
Massefylde: 1,306 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 265 °C (509 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002994
CAS-nummer: 603-32-7
EINECS: 210-032-9
UN nummer: 3465
ADR: 6.1,II