Tris(2-methylphenyl)phosphin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41817.0001 8.41817.0010
8.41817.0001EA 359 DKK
8.41817.0001 8.41817.0010
Tris(2-methylphenyl)phosphin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tris(2-methylphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁P
Molekylvægt: 304.37 g/mol
Kogepunkt: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Smeltepunkt: 125.5
MDL Number: MFCD00008514
CAS-nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 304.38 g/mol
Boiling Point 238 °C (15 hPa)