Acetylcholiniodid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
400180100 400180500
ACRO400180100EA 654 DKK
ACRO400180100 ACRO400180500
Acetylcholiniodid 99%
Acetylcholiniodid
Formel: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Smeltepunkt: 162…164 °C
Massefylde: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011815
CAS-nummer: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %