Tetrabutylammonium chlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
8.14645.0025EA 804 DKK
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
Tetrabutylammonium chlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chlorid
Formel: C₁₆H₃₆ClN
Molekylvægt: 277.92 g/mol
Smeltepunkt: 83…86 °C
Massefylde: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 110
MDL Number: MFCD00011635
CAS-nummer: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 277.92 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 110 °C
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C16H36ClN