Tetrabutylammonium bromid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MQ100
86857-10G-F 86857-50G-F
86857-10G-FEA 1200 DKK
86857-10G-F 86857-50G-F
Tetrabutylammonium bromid, Supelco®
Tetrabutylammonium bromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
Molekylvægt: 322.37 g/mol
Smeltepunkt: 100…103 °C
Massefylde: 1.148 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011633
CAS-nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=980ed2ea0abff183c21b578ce8e9ce9848b9213d&vid=00612c3fa7e43f3e88cdf39e7e3201cfc9177fd9&prid=web&clid=SAPDAM