Tetrabutylammonium bromid 99,0 Argentometric titration zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
MQ200
8.18839.0250 8.18839.0010
8.18839.0250EA 1230 DKK
8.18839.0250 8.18839.0010
Tetrabutylammonium bromid 99,0 Argentometric titration zS, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium bromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
Molekylvægt: 322.37 g/mol
Smeltepunkt: 100…103 °C
Massefylde: 1.148 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011633
CAS-nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test
Molar Mass 322.37 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.15 g/cm3