Antimon(V)sulfid, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Antimony pentasulphide, Diantimony pentasulphide
330410010 330410500 330412500
ACRO330410010EA 1800 DKK
ACRO330410010 ACRO330410500 ACRO330412500
Antimon(V)sulfid, pure
Antimony(V) sulphide
Formel: S₅Sb₂
Molekylvægt: 403.85 g/mol
Massefylde: 4.12
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016321
CAS-nummer: 1315-04-4
EINECS: 215-255-5
UN nummer: 3179
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,00738
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange-red Powder
Assay ≥54 % (Sb)