Trimethylphosphit til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00553.0100 8.00553.0500
8.00553.0100EA 293 DKK
8.00553.0100 8.00553.0500
Trimethylphosphit til syntese, Sigma-Aldrich®
Trimethylphosphit
Formel: C₃H₉O₃P
Kogepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 50 °C
MDL Number: MFCD00008350
CAS-nummer: 121-45-9
EINECS: 204-471-5
UN nummer: 2329
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point -78 °C
Molar Mass 124.08 g/mol
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 28 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.408 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.2 - 61.2 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid