Triethylphosphit ≥97.0% (by GC) til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00549.0100
8.00549.0500
8.00549.5000C
8.00549.0100EA
290
DKK
8.00549.0100
8.00549.0500
MERC8.00549.5000C
Triethylphosphit ≥97.0% (by GC) til syntese, Sigma-Aldrich®
Triethylphosphit
Formel:
C₆H₁₅O₃P Molekylvægt: 166.16 g/mol Kogepunkt: 156 Smeltepunkt: 51 Massefylde: 0.9643 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 52 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009084 CAS-nummer: 122-52-1 EINECS: 204-552-5 UN nummer: 2323 ADR: 3 III |
Specifikationer Testresultater
Melting Point | ⁻112 °C |
Molar Mass | 166.16 g/mol |
Boiling Point | 156 - 158 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 52 °C |
Refractive Index | 1,4133 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3,75 - 42,5 %(V) |
Density | 0,956 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 250 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |