Triisopropyl phosphite 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
372381000 372385000 372380025
ACRO372381000EA 489 DKK
ACRO372381000 ACRO372385000 ACRO372380025
Triisopropyl phosphite 96%
Triisopropyl phosphite
Formel: C₉H₂₁O₃P
Kogepunkt: 94…95 °C (66,6hPa)
Massefylde: 0,914 g/cm³
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008874
CAS-nummer: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
UN nummer: 3278
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4095 to 1.4115 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA