Triphenylphosphat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21197.0100 8.21197.1000
8.21197.0100EA 280 DKK
8.21197.0100 8.21197.1000
Triphenylphosphat til syntese, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphat
Formel: C₁₈H₁₅O₄P
Kogepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 50…51 °C
Massefylde: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003031
CAS-nummer: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.0019 g/l (25 °C)
Melting Point 48 - 50 °C
Molar Mass 326.28 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 220 °C (5 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Ignition Point 500 °C