Trimethylphosphat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
8.21184.0100EA 327 DKK
8.21184.0100 8.21184.0500 8.21184.2500
Trimethylphosphat til syntese, Sigma-Aldrich®
Trimethylphosphat
Formel: C₃H₉O₄P
Kogepunkt: 197,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008348
CAS-nummer: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point -46 °C
Molar Mass 140.08 g/mol
Boiling Point 197 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.133 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.3967 (20 °C)
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)