Tributylphosphat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: TBP, TBPA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.9026
8.18604.0500EA 251 DKK
8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.9026
Tributylphosphat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphat
Formel: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
Molekylvægt: 266.32 g/mol
Kogepunkt: 289
Smeltepunkt: –79 °C
Massefylde: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 151
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009436
CAS-nummer: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.976 - 0.978
Identity (IR) passes test