Triisobutylphosphat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18606.0100 8.18606.1000
8.18606.0100EA 177 DKK
8.18606.0100 8.18606.1000
Triisobutylphosphat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Triisobutylphosphat
Formel: C₁₂H₂₇O₄P
Molekylvægt: 266.32 g/mol
Kogepunkt: 261
Massefylde: 0.985 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 126-71-6
EINECS: 204-798-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.26 g/l (20 °C)
Molar Mass 266.32 g/mol
Boiling Point 272 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 2 hPa (103 °C)
Flash Point 133 °C DIN 51758
Density 0.965 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C DIN 51794