Diethylphosphonat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
114500010 114502500 114500025 114500000
ACRO114500010EA 991 DKK
ACRO114500010 ACRO114502500 ACRO114500025 114500000.
Diethylphosphonat 98%
Diethylphosphonat
Formel: C₄H₁₁O₃P
Molekylvægt: 138.1 g/mol
Kogepunkt: 60 °C (6mbar)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 1.08 g/cm³
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044573
CAS-nummer: 762-04-9
EINECS: 212-091-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %