di-Phosphorpentoxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
431419-250G 431419-50G
431419-250GEA 2840 DKK
431419-250G 431419-50G
di-Phosphorpentoxid, Supelco®
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Smeltepunkt: 562 °C
Massefylde: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011440
CAS-nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN nummer: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&vid=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&prid=web&clid=SAPDAM