Bismut (III) oxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01862.9025
1.01862.1000
1.01862.9025EA
0
DKK
1.01862.9025
1.01862.1000
Bismut (III) oxid, Supelco®
Bismut (III) oxid
Formel:
BiO₃ Kogepunkt: 1890 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 825 °C Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS-nummer: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 13,01273 |
Specifikationer Testresultater
Melting Point | 820 °C |
Molar Mass | 465.95 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1890 °C |
Density | 8.93 g/cm3 (20 °C) |