Bismut (III) oxid 99.975% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
40394.18
40394.30
40394.A1
40394.18EA
820
DKK
40394.18
40394.30
40394.A1
Bismut (III) oxid 99.975% (metals basis)
Bismut (III) oxid
Purity: 99.975%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: Powder, typically
Formel:
Bi₂O₃ Molekylvægt: 465.96 g/mol Kogepunkt: ∼1890 °C Smeltepunkt: 817 °C Massefylde: 8.9 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS-nummer: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 14,1273 |