Bismut (III) oxid 99.9%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
208071000 208075000 208070025
ACRO208071000EA 581 DKK
ACRO208071000 ACRO208075000 ACRO208070025
Bismut (III) oxid 99.9%, extra pure
Bismut (III) oxid
Formel: BiO₃
Molekylvægt: 465.96 g/mol
Kogepunkt: 1890 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 825 °C
Massefylde: 8.9 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003462
CAS-nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm