Bismut (III) oxid 98+%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
192620010 192620050
ACRO192620010EA 1270 DKK
ACRO192620010 ACRO192620050
Bismut (III) oxid 98+%, pure
Bismut (III) oxid
Formel: BiO₃
Kogepunkt: 1890 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 825 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003462
CAS-nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Powder
Assay 98.0 to 102.0 %