Arsen(III)oxid ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
di-Arsentrioxid
40370.09
40370.18
40370.30
40370.09EA
926
DKK
40370.09
40370.18
40370.30
Arsen(III)oxid ≥99.99% (metals basis)
Arsen(III)oxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Formel:
As₂O₃ Molekylvægt: 197.84 g/mol Kogepunkt: 465 °C (subl.) Smeltepunkt: 312.3 °C Massefylde: 3.74 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003433 CAS-nummer: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 UN nummer: 1561 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,804 |