Antimontrioxid analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07836.0100 1.07836.1000
1.07836.0100EA 733 DKK
1.07836.0100 1.07836.1000
Antimontrioxid analyse reagens, Supelco®
Antimontrioxid
Formel: O₃Sb₂
Kogepunkt: 1425 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 654 °C
Massefylde: 5,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011214
CAS-nummer: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN nummer: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00717
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.70 mg/l (20 °C)
Melting Point 656 °C (sublimed)
Molar Mass 291.49 g/mol
Bulk Density 800 - 1300 kg/m3
Boiling Point 1550 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (660 °C)
Density 5.4 g/cm3