Antimontrioxid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diantimontrioxid
A11123.0E A11123.22 A11123.36
A11123.0EEA 2860 DKK
A11123.0E A11123.22 A11123.36
Antimontrioxid ≥99%
Antimontrioxid
Purity: 99% CAS No.: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 Formula Weight: 291.50 Odour: Odourless Melting Point: 656° Boiling Point: 1550° subl. Merck Reference: 14,711 MDL No.: MFCD00011214
Formel: O₃Sb₂
Molekylvægt: 291.52 g/mol
Kogepunkt: 1550 °C (subl.)
Smeltepunkt: 656 °C
Massefylde: 5.67
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011214
CAS-nummer: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN nummer: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00717