Antimontrioxid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
213470010 213471000 213470051
ACRO213470010EA 1540 DKK
ACRO213470010 ACRO213471000 ACRO213470051
Antimontrioxid 99+%
Antimontrioxid
Formel: O₃Sb₂
Kogepunkt: 1550 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 656 °C
Massefylde: 5,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011214
CAS-nummer: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00717
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Assay ≥99.0 % (Sb2O3)
Particle size ≤0.01 % Residue on 45 µm sieve
Average particle size 0.8 to 1.0 µm
Arsenic (As) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤400 ppm