Bismut (III) nitrat pentahydrat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
315150250 315150050 315151000
ACRO315150250EA 964 DKK
ACRO315150250 ACRO315150050 ACRO315151000
Bismut (III) nitrat pentahydrat 99.999% (trace metals basis)
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Kogepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30 °C
Massefylde: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149157
CAS-nummer: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN nummer: 1477
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %