Arsen(III)iodid ≥99.999% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
41962.06
41962.14
41962.06EA
2160
DKK
41962.06
41962.14
Arsen(III)iodid ≥99.999% (metals basis)
Arsenic(III) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-45-4
Molecular Formula: AsI3
Formula Weight: 455.64
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 4.39
Melting Point: 140°
Boiling Point: 424°
Merck Reference: 14,803
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00014170
Formel:
AsI₃ Molekylvægt: 455.64 g/mol Kogepunkt: 424 °C Smeltepunkt: 140 °C Massefylde: 4.39 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014170 CAS-nummer: 7784-45-4 EINECS: 232-068-4 UN nummer: 1557 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,803 |