Antimontrifluorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Antimon(III)fluorid
191241000 191245000
ACRO191241000EA 436 DKK
ACRO191241000 ACRO191245000
Antimontrifluorid 98%
Antimontrifluorid
Formel: F₃Sb
Molekylvægt: 178.76 g/mol
Kogepunkt: 376
Smeltepunkt: 292
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011218
CAS-nummer: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN nummer: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00715
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.5 %