Antimon(III)bromid 97%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Antimony tribromide
318400500 318402500
ACRO318400500EA 1000 DKK
ACRO318400500 ACRO318402500
Antimon(III)bromid 97%, pure
Antimony(III) bromide
Formel: Br₃Sb
Kogepunkt: 280 °C
Smeltepunkt: 97 °C
Massefylde: 2,3243 g/cm³ (50 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016317
CAS-nummer: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
UN nummer: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00747
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %