Triphenyltinchlorid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
317291000 317290050 317295000
ACRO317291000EA 357 DKK
ACRO317291000 ACRO317290050 ACRO317295000
Triphenyltinchlorid 95%
Triphenyltinchlorid
Formel: C₁₈H₁₅ClSn
Kogepunkt: 240 °C (13,5 mmHg)
Smeltepunkt: 103…108 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: ≥ 150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000519
CAS-nummer: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN nummer: 3146
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
Titration Argentometric ≥94 %