Chlortriphenylsilan 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13678.06
A13678.14
A13678.18
A13678.22
A13678.06EA
445
DKK
A13678.06
A13678.14
A13678.18
A13678.22
Chlortriphenylsilan 96%
Chlortriphenylsilan
Purity: 96%
CAS No.: 76-86-8
Molecular Formula: C18H15ClSi
Formula Weight: 294.86
Flash Point:
Formel:
C₁₈H₁₅ClSi Kogepunkt: 188…189 °C (3 mmHg) Smeltepunkt: 91…96 °C Massefylde: 1,0165 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >200 °C (392 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000496 CAS-nummer: 76-86-8 EINECS: 200-989-0 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |