Chlortriphenylsilan 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
151250250 151251000
ACRO151250250EA 776 DKK
ACRO151250250 ACRO151251000
Chlortriphenylsilan 95%
Chlortriphenylsilan
Formel: C₁₈H₁₅ClSi
Kogepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 91…96 °C
Massefylde: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000496
CAS-nummer: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥94 %