Phenyltrimethoxysilan 85%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
370640500 370642500 370640010
ACRO370640500EA 233 DKK
ACRO370640500 ACRO370642500 ACRO370640010
Phenyltrimethoxysilan 85%
Phenyltrimethoxysilane
Formel: C₉H₁₄O₃Si
Kogepunkt: 233 °C
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 1,062 g/cm³
Flammepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025689
CAS-nummer: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %