Phenyltriethoxysilan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
174640010 174642500
ACRO174640010EA 1230 DKK
ACRO174640010 ACRO174642500
Phenyltriethoxysilan 98%
Phenyltriethoxysilane
Formel: C₁₂H₂₀O₃Si
Kogepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 41 °C
Massefylde: 0,996 g/cm³
Flammepunkt: 42 °C
MDL Number: MFCD00009065
CAS-nummer: 780-69-8
EINECS: 212-305-8
UN nummer: 1993
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4594 to 1.4614 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %