Hexamethyldisilan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18889.0010 8.18889.0050
8.18889.0010EA 477 DKK
8.18889.0010 8.18889.0050
Hexamethyldisilan til syntese, Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisilane
Formel: C₆H₁₈Si₂
Kogepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 13…15 °C
Massefylde: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008258
CAS-nummer: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 13 - 15 °C
Molar Mass 146.37 g/mol
Boiling Point 110 - 112 °C
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4207 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)