Hexamethyldisilan 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
202690100 202690500 202692500
ACRO202690100EA 453 DKK
ACRO202690100 ACRO202690500 ACRO202692500
Hexamethyldisilan 98+%
Hexamethyldisilane
Formel: C₆H₁₈Si₂
Kogepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 15 °C
Massefylde: 0,71 g/cm³
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008258
CAS-nummer: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4211 to 1.4231 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %