Hexabutylditin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Hexa-n-butylditin, Hexabutyldistannane, Bis(tributyltin)
A12007.18
A12007.14
A12007.06
A12007.09
A12007.30
A12007.18EA
2250
DKK
A12007.18
A12007.14
A12007.06
A12007.09
A12007.30
Hexabutylditin ≥98%
Hexabutylditin
Purity: 98%
CAS No.: 813-19-4
Molecular Formula: C24H54Sn2
Formula Weight: 580.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 197-198°/10mm
Beilstein Reference: 3605476
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009417
Formel:
C₂₄H₅₄Sn₂ Molekylvægt: 580.11 g/mol Kogepunkt: 197…198 °C (10 mmHg) Massefylde: 1.152 Flammepunkt: 124 °C (255 °F) Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00009417 CAS-nummer: 813-19-4 EINECS: 212-383-3 UN nummer: 2788 ADR: 6.1 III |