Tetramethyltin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tin tetramethyl, Tetramethylstannane
163980100 163980500
ACRO163980100EA 650 DKK
ACRO163980100 ACRO163980500
Tetramethyltin 98%
Tetramethyltin
Formel: C₄H₁₂Sn
Kogepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –54 °C
Massefylde: 1,29 g/cm³
Flammepunkt: –12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008278
CAS-nummer: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
UN nummer: 3384
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %