Tetramethylsilan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
268861000 268865000 268860025
ACRO268861000EA 664 DKK
ACRO268861000 ACRO268865000 ACRO268860025
Tetramethylsilan 99%
Tetramethylsilane
Formel: C₄H₁₂Si
Kogepunkt: 26,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0,64 g/cm³
Flammepunkt: –27 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008274
CAS-nummer: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN nummer: 2749
ADR: 3,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %