Triethylsilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18806.0010 8.18806.0050
8.18806.0010EA 313 DKK
8.18806.0010 8.18806.0050
Triethylsilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Triethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
Kogepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –3 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009018
CAS-nummer: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 116.28 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4117 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid