Triisopropylsilan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L09585.14
L09585.06
L09585.22
L09585.PG
L09585.PF
L09585.14EA
1150
DKK
L09585.14
L09585.06
L09585.22
L09585.PG
L09585.PF
Triisopropylsilan ≥98%
Triisopropylsilan
Purity: 98%
CAS No.: 6485-79-6
Molecular Formula: C9H22Si
Formula Weight: 158.36
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Mild
Boiling Point: 166°
Beilstein Reference: 1733718
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009657
Formel:
C₉H₂₂Si Kogepunkt: 166 °C Massefylde: 0,773 Flammepunkt: 35 °C (95 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009657 CAS-nummer: 6485-79-6 ADR: 3,III |