Triisopropylsilan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
214920100 214920500 214922500
ACRO214920100EA 404 DKK
ACRO214920100 ACRO214920500 ACRO214922500
Triisopropylsilan 98%
Triisopropylsilan
Formel: C₉H₂₂Si
Kogepunkt: 84…86 °C (35 mmHg)
Massefylde: 0,773 g/cm³
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009657
CAS-nummer: 6485-79-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %