Tributylti methanolat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
212090100 212090250 212091000
ACRO212090100EA 399 DKK
ACRO212090100 ACRO212090250 ACRO212091000
Tributylti methanolat 97%
Tributylti methanolat
Formel: C₁₃H₃₀OSn
Kogepunkt: 97…97,5 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009419
CAS-nummer: 1067-52-3
EINECS: 213-933-5
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4726 to 1.4746 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥96.0 %