Tributyltinhydrid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
215730100 215730500 215732500
ACRO215730100EA 370 DKK
ACRO215730100 ACRO215730500 ACRO215732500
Tributyltinhydrid 97%
Tributyltinhydrid
Formel: C₁₂H₂₈Sn
Kogepunkt: 80 °C (,4 mmHg)
Smeltepunkt: ? 0 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009416
CAS-nummer: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %